6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoro-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one
PC400048-250MG PC400048-1G
APOSPC400048-250MGEA 78.4 CHF
APOSPC400048-250MG APOSPC400048-1G
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅FN₂OS
MW: 196,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09041760
CAS-Nummer: 69661-42-3