3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400046-1G PC400046-250MG
APOSPC400046-1GEA 240 CHF
APOSPC400046-1G APOSPC400046-250MG
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,165 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24678362
CAS-Nummer: 1204176-29-3