(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 87 CHF
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28657913
CAS-Nummer: 1578156-19-0