2-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC400043-250MG
PC400043-1G
APOSPC400043-250MGEA
184
CHF
APOSPC400043-250MG
APOSPC400043-1G
2-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
2-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-1-fluorobenzene
Formel:
C₈H₄Br₂ClF MW: 314,377 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561229 CAS-Nummer: 1881272-50-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |