2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC400042-250MG
PC400042-1G
APOSPC400042-250MGEA
222
CHF
APOSPC400042-250MG
APOSPC400042-1G
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Formel:
C₈H₄Br₂ClF MW: 314,377 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561228 CAS-Nummer: 1468662-00-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |