1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC400041-250MG PC400041-1G
APOSPC400041-250MGEA 195 CHF
APOSPC400041-250MG APOSPC400041-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₄Br₂ClF
MW: 314,377 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561227
CAS-Nummer: 1862532-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III