(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400037-100MG
PC400037-250MG
APOSPC400037-100MGEA
179
CHF
APOSPC400037-100MG
APOSPC400037-250MG
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₆BrF₂N·ClH MW: 258,491 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31561224 CAS-Nummer: 2231675-44-6 |