Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 1060 CHF
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₁FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31536749
CAS-Nummer: 2187435-18-1