6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC400012-1G PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA 731 CHF
APOSPC400012-1G APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26407502
CAS-Nummer: 1807234-85-0