2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-6-cyano-2-fluoroaniline
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 50.6 CHF
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD26407501
CAS-Nummer: 1820620-31-2