tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 69.6 CHF
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formel: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
MW: 542,588 g/mol
Melting Pt: 106…107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683567
CAS-Nummer: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III