2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3930-10G PC3930-1G PC3930-5G
APOSPC3930-10GEA 745 CHF
APOSPC3930-10G APOSPC3930-1G APOSPC3930-5G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formel: C₇HClF₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094231
CAS-Nummer: 173589-92-9
UN: 1760
ADR: 8,III