2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-Fluorophenyl)pyrimidin-2-amine
PC3864-1G
PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA
244
CHF
APOSPC3864-1G
APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₈FN₃ MW: 189.189 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407836 CAS-Nummer: 85979-49-3 |