2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC38225-1G
PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA
784
CHF
APOSPC38225-1G
APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formel:
C₈H₃Br₂F₃O MW: 331,912 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2416368-70-0 UN: 3261 ADR: 8,III |