2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 690 CHF
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
MW: 214.09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32219446
CAS-Nummer: 2383766-24-1