2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC37870-1G
PC37870-250MG
PC37870-5G
APOSPC37870-1GEA
168
CHF
APOSPC37870-1G
APOSPC37870-250MG
APOSPC37870-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃FO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16817657 CAS-Nummer: 88972-04-7 UN: 3261 ADR: 8,III |