3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC37868-1G PC37868-250MG
APOSPC37868-1GEA 254 CHF
APOSPC37868-1G APOSPC37868-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
MW: 263,501 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026220
CAS-Nummer: 1131397-79-9
UN: 3261
ADR: 8,III