3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC37867-1G PC37867-250MG PC37867-5G
APOSPC37867-1GEA 103 CHF
APOSPC37867-1G APOSPC37867-250MG APOSPC37867-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339,514 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026153
CAS-Nummer: 883146-06-3
UN: 3265
ADR: 8,III