Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37864-1G PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA 114 CHF
APOSPC37864-1G APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200426
CAS-Nummer: 1555847-50-1