Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 282 CHF
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32200326
CAS-Nummer: 2379918-57-5