2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 99.3 CHF
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉FN₂O₂
MW: 256.232 g/mol
Melting Pt: 304…307 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10007771
CAS-Nummer: 850705-30-5