3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 832 CHF
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Melting Pt: 115…117 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063302
CAS-Nummer: 7226-70-2