2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3705-1G
PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA
369
CHF
APOSPC3705-1G
APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₃BrClFO₂S MW: 273,507 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101430 CAS-Nummer: 1065076-31-4 UN: 3261 ADR: 8,III |