2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G
PC3691-250MG
PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA
181
CHF
APOSPC3691-1G
APOSPC3691-250MG
APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Formel:
C₆H₅BrFNO MW: 206,012 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101429 CAS-Nummer: 1016234-89-1 |