2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC3645-1G PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA 287 CHF
APOSPC3645-1G APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Formel: C₁₀H₁₀BrF
MW: 229,089 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801086
CAS-Nummer: 951888-47-4