2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC3641-1G PC3641-5G
APOSPC3641-1GEA 287 CHF
APOSPC3641-1G APOSPC3641-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)chlorobenzene
Formel: C₁₀H₁₀ClF
MW: 184,638 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774995
CAS-Nummer: 787585-34-6