HFPO polymer allyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
PC3632-1G PC3632-25G PC3632-5G
APOSPC3632-1GEA 119 CHF
APOSPC3632-1G APOSPC3632-25G APOSPC3632-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(1500 - 2000 amu)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753871
CAS-Nummer: 631897-32-0
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable