(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane hydrochloride, (R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride, (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine hydrochloride
PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 71.6 CHF
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₃H₆F₃N·ClH
MW: 149,543 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779095
CAS-Nummer: 177469-12-4