2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 300 CHF
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BFN₂O₃
Melting Pt: 183…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436072
CAS-Nummer: 874289-56-2