2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-2'-nitrodiphenylamine, 2-Fluoro-N-(2-nitrophenyl)aniline
PC3545-25G PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA 332 CHF
APOSPC3545-25G APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Formel: C₁₂H₉FN₂O₂
MW: 232,21 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08741396
CAS-Nummer: 28898-02-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III