2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3541-10G
PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA
534
CHF
APOSPC3541-10G
APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₄BrCl₂FO MW: 285,925 g/mol Melting Pt: 48…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368755 CAS-Nummer: 886762-53-4 UN: 1759 ADR: 8,III |