Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
3,3,3-Trifluoro-N-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)propylamine
PC3539-1G
PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA
216
CHF
APOSPC3539-1G
APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Formel:
C₆H₉F₆N MW: 209,133 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07784275 CAS-Nummer: 201057-04-7 UN: 1993 ADR: 3,III |