2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G
PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA
74.9
CHF
APOSPC3502-1G
APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Formel:
C₇H₆FNO₄S Melting Pt: 101…103 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08692411 CAS-Nummer: 252561-33-4 |