1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
PC3491-1G
PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA
385
CHF
APOSPC3491-1G
APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formel:
C₁₀H₁₂F₃N MW: 203,204 g/mol Flash-Pt: 90 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07784289 CAS-Nummer: 473732-59-1 |