2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC3475-1G
PC3475-250MG
APOSPC3475-1GEA
335
CHF
APOSPC3475-1G
APOSPC3475-250MG
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrF₅ MW: 275,013 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236262 CAS-Nummer: 213203-85-1 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)