1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3461-1G
PC3461-250MG
APOSPC3461-1GEA
808
CHF
APOSPC3461-1G
APOSPC3461-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
1,2,3,6-Tetrahydro-4-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₆H₈F₃N·ClH MW: 187,591 g/mol Melting Pt: 95…97 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11035860 CAS-Nummer: 266359-12-0 |