2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3421-1G PC3421-250MG PC3421-500MG PC3421-5G
APOSPC3421-1GEA 85.4 CHF
APOSPC3421-1G APOSPC3421-250MG APOSPC3421-500MG APOSPC3421-5G
2-(Difluoromethoxy)phenol 98%
2-(Difluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
MW: 160,118 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236234
CAS-Nummer: 53104-96-4