4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-[(2-fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine-1-carboxylate
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 401 CHF
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₄FN₃O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09952120
CAS-Nummer: 952285-82-4