Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: HFPO hexamer methyl ester
PC3336-25G PC3336-5G
APOSPC3336-25GEA 759 CHF
APOSPC3336-25G APOSPC3336-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester
Formel: C₁₉H₃F₃₅O₇
MW: 1008.167 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C (0.6 mm Hg)
Dichte: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038871
CAS-Nummer: 1005033-64-6