2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC3315-100MG
PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA
252
CHF
APOSPC3315-100MG
APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Formel:
C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S MW: 368,716 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367011 CAS-Nummer: 856250-49-2 |