3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)pyridazin-3-amine, 1-(6-Aminopyridazin-3-yl)-4-fluorobenzene
PC3314-100MG PC3314-250MG
APOSPC3314-100MGEA 252 CHF
APOSPC3314-100MG APOSPC3314-250MG
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
3-Amino-6-(4-fluorophenyl)pyridazine
Formel: C₁₀H₈FN₃
MW: 189.189 g/mol
Melting Pt: 170 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801351
CAS-Nummer: 105538-07-6