1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 122 CHF
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₂
MW: 246,186 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23696675
CAS-Nummer: 1554285-69-6