1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32978-1G PC32978-250MG
APOSPC32978-1GEA 436 CHF
APOSPC32978-1G APOSPC32978-250MG
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3,5-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈F₂N₂O
MW: 198,169 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23696670
CAS-Nummer: 1547051-49-9