2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32966-1G PC32966-250MG
APOSPC32966-1GEA 300 CHF
APOSPC32966-1G APOSPC32966-250MG
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
2-(Difluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine
Formel: C₈H₇F₂N₃
MW: 183.158 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28665942
CAS-Nummer: 891831-55-3
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable