5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 509 CHF
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18261162
CAS-Nummer: 1174323-34-2