5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Fluoro-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one
PC32957-100MG
PC32957-1G
PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA
105
CHF
APOSPC32957-100MG
APOSPC32957-1G
APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formel:
C₉H₇FN₂O₂ MW: 194,162 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD13191851 CAS-Nummer: 944742-29-4 |