4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32951-1G PC32951-250MG
APOSPC32951-1GEA 135 CHF
APOSPC32951-1G APOSPC32951-250MG
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21099975
CAS-Nummer: 1353854-74-6