4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32950-1G PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA 652 CHF
APOSPC32950-1G APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD21099968
CAS-Nummer: 1353855-10-3