2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 112 CHF
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236266
CAS-Nummer: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8 III