3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32948-1G
PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA
138
CHF
APOSPC32948-1G
APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel:
C₉H₈BrF MW: 215,062 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21099995 CAS-Nummer: 1353854-28-0 |